Få mere at vide
2-(Trifluoromethoxy)anilin, Mikromol™
Artikelnummer. 30051320
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30051320 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30051320 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1382.120100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2-(Trifluoromethoxy)anilin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Kemisk navn eller materiale 2-(Trifluoromethoxy)aniline
CAS 1535-75-7
Analyt- eller komponentnavne 2-(Trifluoromethoxy)aniline
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C7 H6 F3 N O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Benzenamine, 2-(trifluoromethoxy)-, o-Anisidine, α,α,α-trifluoro- (6CI,7CI,8CI), 2-(Trifluoromethoxy)benzenamine, 2-(Trifluoromethyloxy)aniline, 2-Trifluoromethoxyaniline, 2-Trifluoromethoxyphenylamine, o-(Trifluoromethoxy)aniline, o-(Trifluoromethoxy)phenylamine
InChI formel InChI=1S/C7H6F3NO/c8-7(9,10)12-6-4-2-1-3-5(6)11/h1-4H,11H2
SMIL Nc1ccccc1OC(F)(F)F
IUPAC navn 2-(trifluoromethoxy)anilin
Molekylvægt (g/mol) 177.12
Mængde 100 mg
Formel vægt 177,0401 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.