Få mere at vide
2-(Trifluoroacetyl)-4-chloroaniline, Hydrochloride Hydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Trifluoroacetyl)-4-chloroaniline','Hydrochloride Hydrate |
| CAS | 173676-59-0 |
| Molekylær formel | C8 H5 Cl F3 N O . Cl H |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 1-(2-Amino-5-chlorophenyl)-2,2,2-trifluoro-ethanone Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5ClF3NO.ClH/c9-4-1-2-6(13)5(3-4)7(14)8(10,11)12;/h1-3H,13H2;1H |
| SMIL | Cl.Nc1ccc(Cl)cc1C(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 1-(2-amino-5-chlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 260.04 |
| Formel vægt | 258.9779 |