Få mere at vide
2-Trifluoracetyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-7-sulfonylchlorid, 99%
Artikelnummer. 11383157
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11383157 5 g 5g
11373157 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11383157 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13587.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 74291-57-9 | C11H9ClF3NO3S | 327,70 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 74291-57-9
Molekylær formel C11H9ClF3NO3S
Molekylvægt (g/mol) 327.70
MDL nummer MFCD01075651
InChI nøgle SXIYEBVAQTUBOQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2,2,2-trifluoroacetyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-7-sulfonyl chloride, 1,2,3,4-tetrahydro-2-trifluoroacetyl isoquinoline-7-sulfonyl chloride, 2-trifluoroacetyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-7-sulfonyl chloride, 2-2,2,2-trifluoroacetyl-3,4-dihydro-1h-isoquinoline-7-sulfonyl chloride, 1-7-chlorosulfonyl 2-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolyl-2,2,2-trifluoroethan-1-one, 2-trifluoroacetyl-7-chlorosulfonyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, 7-chlorosulfonyl-2-trifluoroacetyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-2-trifluoroacetyl isoquinoline-7-sulfone
PubChem CID 11324902
IUPAC navn 2-(2,2,2-trifluoracetyl)-3,4-dihydro-1H-isoquinolin-7-sulfonylchlorid
SMIL FC(F)(F)C(=O)N1CCC2=C(C1)C=C(C=C2)S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Trifluoroacetyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-7-sulfonyl chloride
Smeltepunkt 102 °C til 106 °C
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Beilstein 5603124
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 327.71
Procent renhed 99%