Få mere at vide
2-Tridecanone, 98+%
Artikelnummer. 11429346
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11429346 25 g 25g
11439346 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11429346 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19042.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 593-08-8 | C13H26O | 198.35 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 593-08-8
Molekylær formel C13H26O
Molekylvægt (g/mol) 198.35
MDL nummer MFCD00008968
InChI nøgle CYIFVRUOHKNECG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-tridecanone, methyl undecyl ketone, mathyl undecyl kepoje, hendecyl methyl ketone, 2-tridecankje, tridecanone-2, methyl n-undecyl ketone, tridecanone, 2-tridecanone natural, unii-5q35vhx26k
PubChem CID 11622
ChEBI CHEBI:77928
IUPAC navn tridecan-2-one
SMIL CCCCCCCCCCCC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Tridecanone
Smeltepunkt 29°C to 31°C
Kogepunkt 133°C to 134°C (10 mmHg)
Flammepunkt 122°C (251°F)
Lugt Characteristic
Mængde 25 g
FN nummer UN3082
Beilstein 1757402
Formel vægt 198.35
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Tridecanone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl undecyl ketone