Få mere at vide
2-tridecanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11301447
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11301447
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L01926.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1653-31-2 | C13H28O | 200.37 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1653-31-2
Molekylær formel C13H28O
Molekylvægt (g/mol) 200.37
MDL nummer MFCD00037601
InChI nøgle HKOLRKVMHVYNGG-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-tridecanol, 2-tridecyl alcohol, 2-hydroxytridecane, methylundecylcarbinol, 2-tridecanol, s, alcohols, c11-15-secondary, linear secondary c11-c15 alcohol, acmc-20m48e, acmc-1c00w
PubChem CID 15449
IUPAC navn tridecan-2-ol
SMIL CCCCCCCCCCCC(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Tridecanol
Smeltepunkt 23°C to 26°C
Tæthed 0.83
Kogepunkt 265°C
Brydningsindeks 1.443
Mængde 5 g
Beilstein 1720217
Formel vægt 200.37
Procent renhed 97%