Få mere at vide
2-Tricosanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Tricosanone |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C23H46O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23(2)24/h3-22H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 338.3549 |