Få mere at vide
2-(Trichloracetyl)pyrrol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Trichloroacetyl)pyrrole |
| CAS | 35302-72-8 |
| Molekylær formel | C6H4Cl3NO |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2,2,2-Trichloro-1-(1H-pyrrol-2-yl)ethanone, 2-(Trichloroacetyl)-1H-pyrrole, NSC 272669, Pyrrol-2-yl Trichloromethyl Ketone |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4Cl3NO/c7-6(8,9)5(11)4-2-1-3-10-4/h1-3,10H |
| SMIL | ClC(Cl)(Cl)C(=O)c1ccc[nH]1 |
| IUPAC navn | 2,2,2-trichlor-1-(1H-pyrrol-2-yl)ethanon |
| Molekylvægt (g/mol) | 212.46 |
| Formel vægt | 210.9358 |