Få mere at vide
2-(Trichloracetyl)pyrrol, TRC
Artikelnummer. 30455224
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30455224 10 g
1 options
Artikelnummer. 30455224 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT77408510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Trichloroacetyl)pyrrole
CAS 35302-72-8
Molekylær formel C6H4Cl3NO
Mængde 10 g
Synonym 2,2,2-Trichloro-1-(1H-pyrrol-2-yl)ethanone, 2-(Trichloroacetyl)-1H-pyrrole, NSC 272669, Pyrrol-2-yl Trichloromethyl Ketone
InChI formel InChI=1S/C6H4Cl3NO/c7-6(8,9)5(11)4-2-1-3-10-4/h1-3,10H
SMIL ClC(Cl)(Cl)C(=O)c1ccc[nH]1
IUPAC navn 2,2,2-trichlor-1-(1H-pyrrol-2-yl)ethanon
Molekylvægt (g/mol) 212.46
Formel vægt 210.9358