Få mere at vide
2-Tributyltin-allyl-1-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Tributyltin-allyl-1-ol |
| CAS | 84666-30-8 |
| Molekylær formel | C15 H32 O Sn |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/3C4H9.C3H5O.Sn/c3*1-3-4-2;1-2-3-4;/h3*1,3-4H2,2H3;4H,1,3H2; |
| SMIL | CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C(=C)CO |
| IUPAC navn | 2-tributylstannylprop-2-en-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 347.12 |
| Formel vægt | 348.1475 |