Få mere at vide
2-(Tributylstannyl)oxazol, TRC
Artikelnummer. 30454505
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30454505 250 mg
30450707 100 mg
30451399 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30454505 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT773993250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 145214-05-7
Molekylær formel C15H29NOSn
Molekylvægt (g/mol) 358.11
Synonym 2-(Tributylstannanyl)-1,3-oxazole, 2-(Tributylstannanyl)oxazole, 2-(Tributylstannyl)-1,3-oxazole, Tributyl(oxazol-2-yl)stannane
IUPAC navn Tributyl(1,3-oxazol-2-yl)stannane
SMIL CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1occn1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Tributylstannyl)oxazole
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/3C4H9.C3H2NO.Sn/c3*1-3-4-2;1-2-5-3-4-1;/h3*1,3-4H2,2H3;1-2H;
Formel vægt 359.1271