Få mere at vide
2-(Tributylstannyl)-2-propen-1-amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Tributylstannyl)-2-propen-1-amine |
| CAS | 155258-22-3 |
| Molekylær formel | C15 H33 N Sn |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/3C4H9.C3H6N.Sn/c3*1-3-4-2;1-2-3-4;/h3*1,3-4H2,2H3;1,3-4H2; |
| SMIL | CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C(=C)CN |
| IUPAC navn | 2-tributylstannylprop-2-en-1-amine |
| Molekylvægt (g/mol) | 346.14 |
| Formel vægt | 347.1635 |