Få mere at vide
2-(Tri-n-butylstannyl)thiazol, 96%
Artikelnummer. 15417977
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15417977 1 g 1g
15427977 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15417977 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51090.03
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 121359-48-6 | C15H29NSSn | 374,174 g/mol
Anvendes som reagens til arylering af thiazol ved Stille krydskobling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendes som reagens til arylering af thiazol ved Stille krydskobling.
Opløselighed Ikke blandbar eller
svær at blande.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121359-48-6
Molekylær formel C15H29NSSn
Molekylvægt (g/mol) 374.174
MDL nummer MFCD01319057
InChI nøgle WUOFQGMXQCSPPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-tributylstannyl thiazole, 2-tributylstannylthiazole, 2-tributylstannyl-1,3-thiazole, thiazole,2-tributylstannyl, tributylstannylthiazole, thiazole, 2-tributylstannyl, 2-tributylstannanyl-thiazole, 1,3-thiazol-2-yl tributylstannane, 2-tributylstannanyl-1,3-thiazole, 2-tri-n-butylstannyl thiazole
PubChem CID 2763259
IUPAC navn tributyl(1,3-thiazol-2-yl)stannan
SMIL CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=NC=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Tri-n-butylstannyl)thiazole
Tæthed 1.19
Kogepunkt 307°C to 309°C
Mængde 1 g
FN nummer UN2788
Opløselighedsinformation Not miscible or difficult to mix.
Formel vægt 374.17
Procent renhed 96%