Få mere at vide
2-(Tri-n-butylstannyl)pyridin, tech. 80%
Artikelnummer. 11481387
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11481387 1 g 1g
11491387 5 g 5g
11401397 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11481387 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24911.03
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 17997-47-6 | C17H31NSn | 368,152 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17997-47-6
Molekylær formel C17H31NSn
Molekylvægt (g/mol) 368.152
MDL nummer MFCD00052052
InChI nøgle GYUURHMITDQTRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-tributylstannyl pyridine, 2-tri-n-butylstannylpyridine, 2-tributylstannylpyridine, tributyl 2-pyridyl tin, 2-pyridyltributyltin, 2-1,1,1-tributylstannyl pyridine, 2-pyridyltri-n-butyltin, 2-tributylstannyl-pyridine, tri-n-butyl 2-pyridyl tin
PubChem CID 607784
IUPAC navn tributyl(pyridin-2-yl)stannan
SMIL CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Tri-n-butylstannyl)pyridine
Tæthed 1.15
Kogepunkt 130°C to 132°C (0.8 mmHg)
Brydningsindeks 1.513
Mængde 1 g
FN nummer UN2788
Beilstein 479329
Formel vægt 368.15
Procent renhed 80%
Grad Teknisk