Få mere at vide
2-(Tri-n-butylstannyl)oxazol, 95%
Artikelnummer. 15432258
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15432258 250 mg 250mg
15412258 1 g 1g
15422258 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15432258 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55870.MD
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 145214-05-7 | C15H29NOSn | 358,113 g/mol
2-(Tri-n-butylstannyl)oxazol fungerer som en syntetisk byggesten, der anvendes i Stille kobling
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-(Tri-n-butylstannyl)oxazol fungerer som en syntetisk byggesten, der anvendes i Stille
Opløselighed
Noter
Fugtfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 145214-05-7
Molekylær formel C15H29NOSn
Molekylvægt (g/mol) 358.113
MDL nummer MFCD06798076
InChI nøgle YOWGRWHKDCHINP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-tributylstannyl oxazole, 2-tri-n-butylstannyl oxazole, 2-tributylstannyl-1,3-oxazole, 2-tributylstannanyl-oxazole, 2-tributylstannyloxazole, 2tributylstannyloxazole, acmc-20aom1, 2-tributylstannyl-oxazole, 2-tributylstannanyloxazole
PubChem CID 15486183
IUPAC navn tributyl(1,3-oxazol-2-yl)stannan
SMIL CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=NC=CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Tri-n-butylstannyl)oxazole
Farve Farveløs
Tæthed 1.71 g/mL
Kogepunkt 108 °C til 110 °C (0,2 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.493
Mængde 250 mg
FN nummer UN2788
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 358.11
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske