Få mere at vide
2-(Tri-n-butylstannyl)furan, 97%
Artikelnummer. 15461448
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15461448 25 mL 25ml
15451448 5 mL 5ml
15471448 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15461448 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55259.AC
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 118486-94-5 | C16H30OSn | 357,125 g/mol
Det er et agrokemisk, organisk og farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er en agrokemiske
, organiske og farmaceutiske mellemprodukter.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Lysfølsom.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 118486-94-5
Molekylær formel C16H30OSn
Molekylvægt (g/mol) 357.125
MDL nummer MFCD00192512
InChI nøgle SANWDQJIWZEKOD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-tributylstannyl furan, tributyl furan-2-yl stannane, 2-tributylstannylfuran, tributyl 2-furyl tin, tributyl 2-furyl stannane, 2-tri-n-butylstannyl furan, stannane,tributyl-2-furanyl, stannane, tributyl-2-furanyl, 2-furyltributyltin, tributylstannylfuran
PubChem CID 4393688
IUPAC navn tributyl(furan-2-yl)stannan
SMIL CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Tri-n-butylstannyl)furan
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.134 g/mL
Kogepunkt 90 °C (0,1 mmHg)
Brydningsindeks 1.494
Mængde 25 mL
FN nummer UN2788
Formel vægt 357.1
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske