Få mere at vide
2’-Tosyloxy-dihydropleuromutilin, TRC
Artikelnummer. 30454481
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30454481 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30454481 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT683400250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Tosyloxy-dihydropleuromutilin
CAS 933762-22-2
Molekylær formel C29 H42 O7 S
Mængde 250 mg
Synonym 2-[[(4-Methylphenyl)sulfonyl]oxy]acetic Acid (3aS,4R,5S,6R,8R,9R,9aR,10R)-6-Ethyldecahydro-5-hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxo-3a,9-propano-3aH-cyclopentacycloocten-8-yl Ester
InChI formel InChI=1S/C29H42O7S/c1-7-27(5)16-23(36-24(31)17-35-37(33,34)21-10-8-18(2)9-11-21)28(6)19(3)12-14-29(20(4)26(27)32)15-13-22(30)25(28)29/h8-11,19-20,23,25-26,32H,7,12-17H2,1-6H3/t19-,20+,23-,25+,26+,27-,28+,29+/m1/s1
SMIL CC[C@]1(C)C[C@@H](OC(=O)COS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2)[C@]3(C)[C@H](C)CC[C@]4(CCC(=O)[C@@H]34)[C@@H](C)[C@@H]1O
Molekylvægt (g/mol) 534.7
Formel vægt 534.2651