missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2’-Tosyloxy-dihydropleuromutilin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2'-Tosyloxy-dihydropleuromutilin |
| CAS | 933762-22-2 |
| Molekylær formel | C29 H42 O7 S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2-[[(4-Methylphenyl)sulfonyl]oxy]acetic Acid (3aS,4R,5S,6R,8R,9R,9aR,10R)-6-Ethyldecahydro-5-hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxo-3a,9-propano-3aH-cyclopentacycloocten-8-yl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C29H42O7S/c1-7-27(5)16-23(36-24(31)17-35-37(33,34)21-10-8-18(2)9-11-21)28(6)19(3)12-14-29(20(4)26(27)32)15-13-22(30)25(28)29/h8-11,19-20,23,25-26,32H,7,12-17H2,1-6H3/t19-,20+,23-,25+,26+,27-,28+,29+/m1/s1 |
| SMIL | CC[C@]1(C)C[C@@H](OC(=O)COS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2)[C@]3(C)[C@H](C)CC[C@]4(CCC(=O)[C@@H]34)[C@@H](C)[C@@H]1O |
| Molekylvægt (g/mol) | 534.7 |
| Formel vægt | 534.2651 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?