Få mere at vide
2-Tolylboronsyre, 95%
Artikelnummer. 10471111 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10471111 1 g Glasflaske 1g
10643363 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10471111 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 309260010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16419-60-6 | C7H9BO2 | 135,96 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16419-60-6
Molekylær formel C7H9BO2
Molekylvægt (g/mol) 135.96
MDL nummer MFCD00093526
InChI nøgle NSJVYHOPHZMZPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-tolylboronic acid, o-tolylboronic acid, 2-methylbenzeneboronic acid, 2-methylphenyl boronic acid, o-methylphenylboronic acid, 2-methylphenyl boranediol, tolylboronic acid, o-tolueneboronic acid, toluene-2-boronic acid, boronic acid, methylphenyl
PubChem CID 2733267
IUPAC navn (2-methylphenyl)boronsyre
SMIL CC1=CC=CC=C1B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Tolylboronic acid
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 164.0°C to 165.0°C
Farve Beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C6H4B(OH)2
Mængde 1 g
Formel vægt 135.96
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk pulver