Få mere at vide
2-Toluidine-d7, TRC
Artikelnummer. 30455059
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30455059 50 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30455059 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT53620750MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Toluidine-d7
CAS 68408-22-0
Molekylær formel C7 D7 H2 N
Mængde 50 mg
Synonym o-Toluidine-d7, 1-Amino-2-methylbenzene-d7, 2-Amino-1-methylbenzene-d7, 2-Aminotoluene-d7, 2-Methyl-1-aminobenzene-d7, 2-Methylaniline-d7, 2-Methylbenzenamine-d7, 2-Methylphenylamine-d7, 2-Tolylamine-d7, NSC 15348-d7, o-Aminotoluene-d7, o-Methylaniline-d7, o-Methylbenzenamine-d7
InChI formel InChI=1S/C7H9N/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5H,8H2,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D
SMIL [2H]c1c([2H])c([2H])c(c(N)c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC navn 2,3,4,5-tetradeuterio-6-(trideuteriomethyl)aniline
Molekylvægt (g/mol) 114.196
Formel vægt 114.1174