missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Thymyloxyethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Thymyloxyethanol |
| CAS | 55129-21-0 |
| Molekylær formel | C12H18O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Multiflorol, 2-[5-Methyl-2-(1-methylethyl)phenoxy]ethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18O2/c1-9(2)11-5-4-10(3)8-12(11)14-7-6-13/h4-5,8-9,13H,6-7H2,1-3H3 |
| SMIL | OCCOC1=CC(C)=CC=C1C(C)C |
| IUPAC navn | 2-(2-isopropyl-5-methylphenoxy)ethan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 194.27 |
| Formel vægt | 194.13 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?