Få mere at vide
2-Thymyloxyethanol, TRC
Artikelnummer. 30457055
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30457055 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30457055 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT350360250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Thymyloxyethanol
CAS 55129-21-0
Molekylær formel C12H18O2
Mængde 250 mg
Synonym Multiflorol, 2-[5-Methyl-2-(1-methylethyl)phenoxy]ethanol
InChI formel InChI=1S/C12H18O2/c1-9(2)11-5-4-10(3)8-12(11)14-7-6-13/h4-5,8-9,13H,6-7H2,1-3H3
SMIL OCCOC1=CC(C)=CC=C1C(C)C
IUPAC navn 2-(2-isopropyl-5-methylphenoxy)ethan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 194.27
Formel vægt 194.13