Få mere at vide
2-Thioxothiazolidine-4-carboxylic Acid, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Thioxothiazolidine-4-carboxylic Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5NO2S2/c6-3(7)2-1-9-4(8)5-2/h2H,1H2,(H,5,8)(H,6,7) |
| Formel vægt | 162.9762 |
| Procent renhed | >95% |