missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Thioxothiazolidine-4-carboxylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30450117
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30450117 50 mg
30451123 25 mg
30456070 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30450117 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT36883050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 20933-67-9
Molekylær formel C4 H5 N O2 S2
Molekylvægt (g/mol) 163.22
Synonym 4-Thiazolidinecarboxylic acid, 2-thioxo-, 2-Thioxo-4-thiazolidinecarboxylic acid, TTCA, TTCA (thiram metabolite), Thiazolidine-2-thione-4-carboxylic acid
IUPAC navn 2-sulfanylidene-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid
SMIL OC(=O)C1CSC(=S)N1

Especificaciones

Kemisk navn eller materiale 2-Thioxothiazolidine-4-carboxylic Acid
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C4H5NO2S2/c6-3(7)2-1-9-4(8)5-2/h2H,1H2,(H,5,8)(H,6,7)
Formel vægt 162.9762
Procent renhed >95%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.