Få mere at vide
2-Thioxotetrahydro-1,3-oxazole, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10697251 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
500mg
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10697251 500 mg Glass bottle 500mg
1 options
Artikelnummer. 10697251 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 304135000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Thioxotetrahydro-1, 3-oxazole
Navn note 98%
CAS 5840-81-3
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve White to Beige
Kogepunkt 85.0°C to 91.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C3H5NOS
MDL nummer MFCD00125763
Mængde 500 mg
Synonym oxazolidine-2-thione, 2-oxazolidinethione, oxazolidinethione, 2-thiooxazolidone, 2-mercapto-2-oxazoline, 2-thioxotetrahydro-1,3-oxazole, unii-6smj3cuw4c, 1,3-oxazolane-2-thione, 6smj3cuw4c, 4,5-dihydro-1,3-oxazole-2-thiol
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in organic solvents
InChI nøgle UMURLIQHQSKULR-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1COC(=S)N1
IUPAC navn 1,3-oxazolidine-2-thione
Molekylvægt (g/mol) 103.14
PubChem CID 2733223
Formel vægt 103.14
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder