Få mere at vide
2-Thioxo-3-thiazolidinecarboxylic Acid Benzyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Thioxo-3-thiazolidinecarboxylic Acid Benzyl Ester |
| CAS | 74058-68-7 |
| Molekylær formel | C11H11NO2S2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Thioxo-3-thiazolidinecarboxylic Acid Phenylmethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11NO2S2/c13-10(12-6-7-16-11(12)15)14-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2 |
| SMIL | O=C(OCc1ccccc1)N2CCSC2=S |
| IUPAC navn | benzyl 2-sulfanylidene-1,3-thiazolidine-3-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 253.34 |
| Formel vægt | 253.0231 |