missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Thioxo-3-thiazolidinecarboxylic Acid Benzyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30456620
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30456620 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30456620 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT39501010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Thioxo-3-thiazolidinecarboxylic Acid Benzyl Ester
CAS 74058-68-7
Molekylær formel C11H11NO2S2
Mængde 10 g
Synonym 2-Thioxo-3-thiazolidinecarboxylic Acid Phenylmethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C11H11NO2S2/c13-10(12-6-7-16-11(12)15)14-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2
SMIL O=C(OCc1ccccc1)N2CCSC2=S
IUPAC navn benzyl 2-sulfanylidene-1,3-thiazolidine-3-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 253.34
Formel vægt 253.0231
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.