Få mere at vide
2-Thioxanthin, 98+%
Artikelnummer. 11457224
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11457224 1 g 1g
11467224 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11457224 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21606.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
CAS: 2487-40-3 | C5H4N4OS | 168,174 g/mol
2-Thioxanthin bruges til at hæmme MPO (Myeloperoxidase).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Thioxanthin bruges til at hæmme MPO (Myeloperoxidase
).
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2487-40-3
Molekylær formel C5H4N4OS
Molekylvægt (g/mol) 168.174
MDL nummer MFCD00031505
InChI nøgle XNHFAGRBSMMFKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thioxanthine, 6-hydroxy-2-mercaptopurine, 2-mercapto-9h-purin-6-ol, 2-thioxanthene, 2-mercapto-6-hydroxypurine, 2-thio-6-oxypurine, 6-hydroxypurine-2-thiol, 2-thioxo-2,3-dihydro-1h-purin-6 7h-one, xanthine, 2-thio, 6h-purin-6-one, 1,2,3,7-tetrahydro-2-thioxo
PubChem CID 1268185
IUPAC navn 2-sulfanyliden-3,7-dihydropurin-6-on
SMIL C1=NC2=C(N1)C(=O)NC(=S)N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Thioxanthine
Smeltepunkt >300°C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 168.17
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Thioxanthine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Thioxanthine