Få mere at vide
2-Thiouridine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Thiouridine |
| CAS | 20235-78-3 |
| Molekylær formel | C9 H12 N2 O5 S |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N2O5S/c12-3-4-6(14)7(15)8(16-4)11-2-1-5(13)10-9(11)17/h1-2,4,6-8,12,14-15H,3H2,(H,10,13,17)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1 |
| SMIL | OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(=O)NC2=S |
| IUPAC navn | 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-2-sulfanylidenepyrimidin-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 260.27 |
| Formel vægt | 260.0467 |