Få mere at vide
2-Thiouracil, TRC
Artikelnummer. 30134024
Skift visning
Mængde:
50 mg
1 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134024 50 mg
30137105 100 g
30005401 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30134024 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT37540050MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 141-90-2
Molekylær formel C4 H4 N2 O S
Molekylvægt (g/mol) 128.15
Synonym 4(1H)-Pyrimidinone, 2,3-dihydro-2-thioxo-, Uracil, 2-thio- (8CI), 2-Mercapto-4-hydroxypyrimidine, 2-Mercapto-4-pyrimidinol, 2-Mercapto-4-pyrimidinone, 2-Thiouracil, 2-Thioxo-2,3-dihydropyrimidin-4(1H)-one, 4-Hydroxy-2-mercaptopyrimidine, 4-Hydroxy-2-pyrimidinethiol, 6-Hydroxy-2-mercaptopyrimidine, Antagothyroil, Deracil, NSC 19473, NSC 290412, NSC 290413, NSC 290414, Nobilen, Thiouracil
IUPAC navn 2-sulfanyliden-1H-pyrimidin-4-one
SMIL O=C1NC(=S)NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Thiouracil
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C4H4N2OS/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)
Formel vægt 128.0044
Procent renhed >95%