Få mere at vide
2-Thiouracil, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15851401
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15851401 500 g
15841401 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15851401 Leverandør Sigma-Aldrich Leverandørnr. 8211200500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 141-90-2
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 128.15
Tekniske data
Smeltepunkt >300°C
MDL nummer MFCD00006039
Mængde 500 g
Synonym 2-Thiouracil, 4-Hydroxy-2-mercaptopyrimidine, 2-Thiouracil