Få mere at vide
2-Thiouracil, LoGiCal
Artikelnummer. 30459207
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30459207 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30459207 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR3270.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Thiouracil
CAS 141-90-2
Analyt- eller komponentnavne 2-Thiouracil
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C4 H4 N2 O S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4(1H)-Pyrimidinone, 2,3-dihydro-2-thioxo-, Uracil, 2-thio- (8CI), 2-Mercapto-4-hydroxypyrimidine, 2-Mercapto-4-pyrimidinol, 2-Mercapto-4-pyrimidinone, 2-Thiouracil, 2-Thioxo-2,3-dihydropyrimidin-4(1H)-one, 4-Hydroxy-2-mercaptopyrimidine, 4-Hydroxy-2-pyrimidinethiol, 6-Hydroxy-2-mercaptopyrimidine, Antagothyroil, Deracil, NSC 19473, NSC 290412, NSC 290413, NSC 290414, Nobilen, Thiouracil
InChI formel InChI=1S/C4H4N2OS/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)
Løsningstype Fedt
SMIL O=C1NC(=S)NC=C1
IUPAC navn 2-sulfanyliden-1H-pyrimidin-4-one
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 128.15
Mængde 10 mg
Formel vægt 128,0044 g/mol