Få mere at vide
2-Thiouracil, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10561184 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10561184 500 g Plastflaske 500g
10725821 5 g Glasflaske 5g
10103060 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 10561184 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 151845000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
2-Thiouracil, Thiouracil eller 4-Hydroxy-2-mercaptopyrimidin, CAS # 141-90-2, er den modificerede analog af nukleotidbasen, uracil.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•2-Thiouracil (Thiouracil eller 4-Hydroxy-2-mercaptopyrimidin) er en nukleotidanalog med en C-2 thioxo substitution
• 2-Thiouracil er en melanocytundertrykker og thyreoideahæmmer
Ansøgninger
• 2-Thiouracil kan bruges til at hæmme nitrogenoxidsyntase og undertrykker nitrogenoxidsignalering in vitro
• 2-Thiouracil kan anvendes til mærkning af RNA in vitro
• 2-Thiouracil er kun beregnet til forskningsapplikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 141-90-2
Molekylær formel C4H4N2OS
Molekylvægt (g/mol) 128.15
MDL nummer MFCD00006039
InChI nøgle ZEMGGZBWXRYJHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiouracil, thiouracil, 4-hydroxy-2-mercaptopyrimidine, antagothyroid, antagothyroil, deracil, nobilen, 2-thioxo-2,3-dihydropyrimidin-4 1h-one, 2-mercaptopyrimidin-4-ol, 2-mercapto-4-hydroxypyrimidine
PubChem CID 1269845
ChEBI CHEBI:348530
IUPAC navn 2-sulfanyliden-1H-pyrimidin-4-on
SMIL O=C1NC(=S)NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Thiouracil
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt >300,0 °C
Farve Hvid til cremet
Tab ved tørring 0.5% max. (105°C, 3 hrs)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Emballage Plastflaske
Mængde 500 g
Beilstein 24, 323
Merck Index 15, 9520
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.5g/L. Other solubilities: soluble in alkaline solutions
Formel vægt 128.15
Procent renhed 99%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver