Få mere at vide
2-Thiopyridon, TRC
Artikelnummer. 30456102
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30456102 5 g
1 options
Artikelnummer. 30456102 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT3682905G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Thiopyridone
CAS 2637-34-5
Molekylær formel C5H5NS
Mængde 5 g
Synonym 2(1H)-Pyridinethione, 1H-Pyridine-2-thione, 2-Mercaptopyridine, 2-Pyridinethiol, Alrithiol-2, NSC 41337, WR 608
InChI formel InChI=1S/C5H5NS/c7-5-3-1-2-4-6-5/h1-4H,(H,6,7)
SMIL Sc1ccccn1
IUPAC navn Pyridin-2-thiol
Molekylvægt (g/mol) 111.16
Formel vægt 111.0143