Få mere at vide
2-Thiophenesulfonyl chloride, 98%
Artikelnummer. 10558522 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10558522 5 g 5g
10085393 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10558522 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 420890050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16629-19-9 | C4H3ClO2S2 | 182.64 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16629-19-9
Molekylær formel C4H3ClO2S2
Molekylvægt (g/mol) 182.64
MDL nummer MFCD00005426
InChI nøgle VNNLHYZDXIBHKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiophenesulfonyl chloride, 2-thienylsulfonyl chloride, thiophene-2-sulphonyl chloride, 2-thiophenesulfonylchloride, 2-thienylsulfonylchloride, 2-thiophene sulfonyl chloride, chloro-2-thienylsulfone, pubchem7737, acmc-209dtw, thiophenesulfonyl chloride
PubChem CID 85518
IUPAC navn thiophen-2-sulfonylchlorid
SMIL ClS(=O)(=O)C1=CC=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Thiophenesulfonyl chloride
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 27°C to 29°C
Kogepunkt 80°C (1.0 mmHg)
Flammepunkt >113°C
Analyseprocentområde 97.5% min. (Ex Cl) (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5722 to 1.5742
Mængde 5 g
Formel vægt 182.65
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Thiophenesulfonyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.