Få mere at vide
2-Thiophenmethylamin, 94%
Artikelnummer. 11459213
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11459213 100 g 100g
11439213 5 g 5g
11449213 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11459213 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11700.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 27757-85-3 | C5H7NS | 113,178 g/mol
2-Thiophenemethylamin er reaktant involveret i syntese af: Triazol-linked-thiopen-konjugater. Det bruges til biomimetisk model til undersøgelser af metalafgiftning og oxidativ stress, der involverer metallothionein. Det er en reaktant, der er involveret i undersøgelser af organokatalyseret asymmetrisk reduktiv aminering af ketoner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Thiophenemethylamin er reaktant involveret i syntese af: Triazol-linked-thiopen-konjugater. Det bruges til biomimetisk model til undersøgelser af metalafgiftning og oxidativ stress, der involverer metallothionein. Det er en reaktant, der er involveret i undersøgelser af organokatalyseret asymmetrisk reduktiv aminering af ketoner.
Opløselighed Letopløseligt i ethanol
og chloroform.
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares under tør inert gas. Opbevares væk fra luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 27757-85-3
Molekylær formel C5H7NS
Molekylvægt (g/mol) 113.178
MDL nummer MFCD00005460
InChI nøgle FKKJJPMGAWGYPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiophenemethylamine, 2-thienylmethylamine, 2-thiophenemethanamine, 2-aminomethyl thiophene, thiophene-2-methylamine, thiophenemethanamine, 2-aminomethylthiophene, 2-thenylamine, 2-thienylmethyl amine, 1-thiophen-2-yl methanamine
PubChem CID 34005
IUPAC navn thiophen-2-ylmethanamin
SMIL C1=CSC(=C1)CN
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale 2-Thiophenemethylamine
Tæthed 1.1
Kogepunkt 85 °C til 88 °C (14 mmHg)
Flammepunkt 73 °C (163 °F)
Brydningsindeks 1.567
Mængde 100 g
FN nummer UN2735
Beilstein 106296
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Let opløseligt i ethanol og kloroform.
Formel vægt 113.19
Procent renhed 97%
Mostrar más Mostrar menos
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.