Få mere at vide
2-Thiophenemethylamin, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439213
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11439213 5 g 5g
11449213 25 g 25g
11459213 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439213 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11700.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 27757-85-3 | C5H7NS | 113.178 g/mol
2-Thiophenemethylamin er reaktant involveret i syntese af: Triazol-linked-thiopen-konjugater. Det bruges til biomimetisk model til undersøgelser af metalafgiftning og oxidativ stress, der involverer metallothionein. Det er en reaktant, der er involveret i undersøgelser af organokatalyseret asymmetrisk reduktiv aminering af ketoner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Thiophenemethylamin er reaktant involveret i syntese af: Triazol-linked-thiopen-konjugater. Det bruges til biomimetisk model til undersøgelser af metalafgiftning og oxidativ stress, der involverer metallothionein. Det er en reaktant, der er involveret i undersøgelser af organokatalyseret asymmetrisk reduktiv aminering af ketoner.
Opløselighed Letopløseligt i ethanol
og chloroform.
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares under tør inert gas. Opbevares væk fra luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27757-85-3
Molekylær formel C5H7NS
Molekylvægt (g/mol) 113.178
MDL nummer MFCD00005460
InChI nøgle FKKJJPMGAWGYPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiophenemethylamine, 2-thienylmethylamine, 2-thiophenemethanamine, 2-aminomethyl thiophene, thiophene-2-methylamine, thiophenemethanamine, 2-aminomethylthiophene, 2-thenylamine, 2-thienylmethyl amine, 1-thiophen-2-yl methanamine
PubChem CID 34005
IUPAC navn thiophen-2-ylmethanamin
SMIL C1=CSC(=C1)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Thiophenemethylamine
Tæthed 1.1
Kogepunkt 85°C to 88°C (14 mmHg)
Flammepunkt 73°C (163°F)
Brydningsindeks 1.567
Mængde 5 g
FN nummer UN2735
Beilstein 106296
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Easily soluble in ethanol and Chloroform.
Formel vægt 113.19
Procent renhed 97%