Få mere at vide
2-Thiophenemethylamin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10328680 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10328680 25 g Glasflaske 25g
10216360 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10328680 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 205570250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 27757-85-3 | Molecular Formula: C5H7NS | Molecular Weight: 113.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 27757-85-3
Molekylær formel C5H7NS
Molekylvægt (g/mol) 113.18
MDL nummer MFCD00005460
InChI nøgle FKKJJPMGAWGYPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiophenemethylamine, 2-thienylmethylamine, 2-thiophenemethanamine, 2-aminomethyl thiophene, thiophene-2-methylamine, thiophenemethanamine, 2-aminomethylthiophene, 2-thenylamine, 2-thienylmethyl amine, 1-thiophen-2-yl methanamine
PubChem CID 34005
IUPAC navn thiophen-2-ylmethanamin
SMIL C1=CSC(=C1)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Thiophenemethylamine
Navn note 90-96%
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1000g/mL
Kogepunkt 95,0 °C til 99,0 °C (28,0 mmHg)
Flammepunkt 73 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,5650 til 1,5680
Mængde 25 g
Beilstein 18, IV, 7096
Specifik vægtfylde 1.1
Formel vægt 113.18
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Thiophenemethylamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.