Få mere at vide
2-Thiophenemethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Thiophenemethanol |
| CAS | 636-72-6 |
| Molekylær formel | C5H6OS |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2-(Hydroxymethyl)thiophene, 2-Thenyl Alcohol, 2-Thienylcarbinol, 2-Thienylmethanol, 2-Thienylmethyl Alcohol, NSC 89695 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6OS/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-3,6H,4H2 |
| SMIL | OCc1cccs1 |
| IUPAC navn | thiophen-2-ylmethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 114.17 |
| Formel vægt | 114.0139 |