Få mere at vide
2-Thiophenemethanol, 99+%
Artikelnummer. 10215430 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10215430 25 g Glasflaske 25g
10742705 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10215430 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 138860250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 636-72-6 | C5H6OS | 114.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 636-72-6
Molekylær formel C5H6OS
Molekylvægt (g/mol) 114.16
MDL nummer MFCD00005454
InChI nøgle ZPHGMBGIFODUMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiophenemethanol, thiophene-2-methanol, 2-thienylmethanol, 2-hydroxymethylthiophene, 2-thenyl alcohol, 2-hydroxymethyl thiophene, thenyl alcohol, 2-thiophenecarbinol, thien-2-yl methanol, thiophen-2-yl methanol
PubChem CID 69467
SMIL OCC1=CC=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Thiophenemethanol
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9000g/mL
Kogepunkt 206.0°C to 207.0°C (761.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5622 to 1.5642
Mængde 25 g
Beilstein 17, 113
Specifik vægtfylde 0.9
Opløselighedsinformation Solubility in water: 40g/L (20°C).
IUPAC navn (thiophen-2-yl)methanol
Formel vægt 114.17
Procent renhed 99+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Thiophenemethanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.