Få mere at vide
2-Thiophenemethanol, 97%
Artikelnummer. 11462428
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11462428 25 g 25g
11472428 100 g 100g
11482428 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11462428 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15768.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 636-72-6 | C5H6OS | 114.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 636-72-6
Molekylær formel C5H6OS
Molekylvægt (g/mol) 114.16
MDL nummer MFCD00005454
InChI nøgle ZPHGMBGIFODUMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiophenemethanol, thiophene-2-methanol, 2-thienylmethanol, 2-hydroxymethylthiophene, 2-thenyl alcohol, 2-hydroxymethyl thiophene, thenyl alcohol, 2-thiophenecarbinol, thien-2-yl methanol, thiophen-2-yl methanol
PubChem CID 69467
IUPAC navn thiophen-2-ylmethanol
SMIL OCC1=CC=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Thiophenemethanol
Smeltepunkt 0 °C
Tæthed 1.206
Kogepunkt 206°C to 207°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.565
Mængde 25 g
Beilstein 383595
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 114.17
Procent renhed 97%