Få mere at vide
2-Thiopheneethylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Thiopheneethylamine |
| Tæthed | 1.087 |
| Kogepunkt | 201°C |
| Flammepunkt | 87°C (188°F) |
| Brydningsindeks | 1.551 |
| Mængde | 1 g |
| FN nummer | UN2735 |
| Beilstein | 106962 |
| Følsomhed | Air sensitive |
| Formel vægt | 127.21 |
| Vis mere |