Få mere at vide
2-Thiopheneethylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424313
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11424313 1 g 1g
11434313 5 g 5g
11444313 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424313 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10920.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 30433-91-1 | C6H9NS | 127.205 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 30433-91-1
Molekylær formel C6H9NS
Molekylvægt (g/mol) 127.205
MDL nummer MFCD00051495
InChI nøgle HVLUYXIJZLDNIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene-2-ethylamine, 2-thiopheneethylamine, 2-thiophen-2-yl ethanamine, thiopheneethanamine, 2-2-thienyl ethylamine, 2-thien-2-ylethanamine, 2-thiopheneethanamine, thiopheneethylamine, 2-thiophen-2-yl ethan-1-amine, 2-2-aminoethyl thiophene
PubChem CID 116521
IUPAC navn 2-thiophen-2-ylethanamin
SMIL C1=CSC(=C1)CCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Thiopheneethylamine
Tæthed 1.087
Kogepunkt 201°C
Flammepunkt 87°C (188°F)
Brydningsindeks 1.551
Mængde 1 g
FN nummer UN2735
Beilstein 106962
Følsomhed Air sensitive
Formel vægt 127.21
Procent renhed 98%