Få mere at vide
2-Thiopheneethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Thiopheneethanol |
| CAS | 5402-55-1 |
| Molekylær formel | C6 H8 O S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-(2-Hydroxyethyl)thiofuran, 2-(2-Hydroxyethyl)thiophene, 2-(2-Thienyl)-1-ethanol, 2-(2-Thienyl)ethanol, 2-(Thiophen-2-yl)ethanol, NSC 5136 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8OS/c7-4-3-6-2-1-5-8-6/h1-2,5,7H,3-4H2 |
| SMIL | OCCc1cccs1 |
| IUPAC navn | 2-thiophen-2-ylethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 128.19 |
| Formel vægt | 128.0296 |