Få mere at vide
2-Thiopheneethanol Tosylat, TRC
Artikelnummer. 30457340
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30457340 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30457340 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT344860500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Thiopheneethanol Tosylate
CAS 40412-06-4
Molekylær formel C13 H14 O3 S2
Mængde 500 mg
Synonym 2-Thiopheneethanol 2-(4-Methylbenzenesulfonate), 2-(2-Thienyl)ethyl Toluene-p-sulfonate, 2-(2-Thienyl)ethyl Tosylate, 2-(2-Thiophene)ethanol Tosylate, 2-(Thien-2-yl)ethyl 4-Methylbenzenesulfonate, 2-Thiophene Ethanol Tosylate, 2-Thiopheneethanol p-Toluenesulfonate
InChI formel InChI=1S/C13H14O3S2/c1-11-4-6-13(7-5-11)18(14,15)16-9-8-12-3-2-10-17-12/h2-7,10H,8-9H2,1H3
SMIL Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCc2cccs2
IUPAC navn 2-thiophen-2-ylethyl 4-methylbenzensulfonat
Molekylvægt (g/mol) 282.38
Formel vægt 282.0384