missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Thiopheneethanol Tosylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Thiopheneethanol Tosylate |
| CAS | 40412-06-4 |
| Molekylær formel | C13 H14 O3 S2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-Thiopheneethanol 2-(4-Methylbenzenesulfonate), 2-(2-Thienyl)ethyl Toluene-p-sulfonate, 2-(2-Thienyl)ethyl Tosylate, 2-(2-Thiophene)ethanol Tosylate, 2-(Thien-2-yl)ethyl 4-Methylbenzenesulfonate, 2-Thiophene Ethanol Tosylate, 2-Thiopheneethanol p-Toluenesulfonate |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14O3S2/c1-11-4-6-13(7-5-11)18(14,15)16-9-8-12-3-2-10-17-12/h2-7,10H,8-9H2,1H3 |
| SMIL | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCCc2cccs2 |
| IUPAC navn | 2-thiophen-2-ylethyl 4-methylbenzenesulfonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 282.38 |
| Formel vægt | 282.0384 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?