Få mere at vide
2-Thiopheneethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11477154
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11477154 5 g 5g
11487154 25 g 25g
11497154 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11477154 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21562.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5402-55-1 | C6H8OS | 128.19 g/mol
2-Thiopheneethanol, bruges som antitrombotika thiophen chlor match piperidin mellemprodukter. Det bruges også som et ticlopidin-mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Thiopheneethanol, bruges som antitrombotika thiophen chlor match piperidin mellemprodukter. Det bruges også som et ticlopidin-mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra syrer, syrechlorider, syreanhydrider, stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5402-55-1
Molekylær formel C6H8OS
Molekylvægt (g/mol) 128.19
MDL nummer MFCD00005462
InChI nøgle VMJOFTHFJMLIKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiopheneethanol, 2-2-thienyl ethanol, thiophene-2-ethanol, 2-thiophen-2-yl ethanol, 2-2-hydroxyethyl thiophene, 2-thiophen-2-yl ethan-1-ol, ethanol, 2-2-thienyl, 2-thiophenethanol, 2-2-thienyl-ethanol, 2-thienylethanol
PubChem CID 79400
IUPAC navn 2-thiophen-2-ylethanol
SMIL OCCC1=CC=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Thiopheneethanol
Tæthed 1.15
Kogepunkt 107°C to 108°C (12 mmHg)
Flammepunkt 101°C (213°F)
Brydningsindeks 1.551
Mængde 5 g
Beilstein 106985
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 128.19
Procent renhed 98%