Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Thiophenecarboxylic acid |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 126,0 °C til 130,0 °C |
| Kogepunkt | 260,0 °C |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (GC) |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 18,289 |
| Merck Index | 15,9507 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 80 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i alkohol og ether, moderat opløselig i chcl3, let opløselig i petroleumsether |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 2-Thiophenecarboxylic acid
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.