Få mere at vide
2-Thiophenecarboxylsyre, 99%
Artikelnummer. 10187613 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10187613 25 g 25g
10691253 5 g 5g
10113430 100 g 100g
11976801 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10187613 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 138840250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 527-72-0 | C5H4O2S | 128,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 527-72-0
Molekylær formel C5H4O2S
Molekylvægt (g/mol) 128.15
MDL nummer MFCD00005437
InChI nøgle QERYCTSHXKAMIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiophenecarboxylic acid, 2-thenoic acid, 2-carboxythiophene, 2-thiophenic acid, 2-thienylcarboxylic acid, alpha-thiophenecarboxylic acid, 2-tca, thiophene-2-carboxylate, tenoic acid, .alpha.-thiophenecarboxylic acid
PubChem CID 10700
ChEBI CHEBI:71241
IUPAC navn thiophen-2-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1=CC=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Thiophenecarboxylic acid
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 126,0 °C til 130,0 °C
Kogepunkt 260,0 °C
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Beilstein 18,289
Merck Index 15,9507
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 80 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselig i alkohol og ether, moderat opløselig i chcl3, let opløselig i petroleumsether
Formel vægt 128.15
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Thiophenecarboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.