Få mere at vide
2-Thiophenecarboxamide, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10412841 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10412841 5 g Glass bottle 5g
10617874 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10412841 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 305420050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 5813-89-8
Molekylær formel C5H5NOS
Molekylvægt (g/mol) 127.17
MDL nummer MFCD00010425
InChI nøgle DENPQNAWGQXKCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-thiophenecarboxamide, 2-thienylamide, 2-thenamide, thiophen-2-carboxamide, 2-aminocarbonyl thiophene, 2-thienylamide french, thiophenecarboxamide, thiolamide, acmc-1ao1m, 5-18-06-00162 beilstein handbook reference
PubChem CID 22063
IUPAC navn thiophene-2-carboxamide
SMIL C1=CSC(=C1)C(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Thiophenecarboxamide
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 179.0°C to 182.0°C
Farve Gray to White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Mængde 5 g
Formel vægt 127.17
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystalline Powder or Crystals