Få mere at vide
2-Thiophenecarboxaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Thiophene-2-carbaldehyde |
| CAS | 98-03-3 |
| Molekylær formel | C5 H4 O S |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | Thiophene-2-carbaldehyde, Pyrantel Embonate Imp. C (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4OS/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H |
| SMIL | O=Cc1cccs1 |
| IUPAC navn | thiophene-2-carbaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 112.15 |
| Formel vægt | 111.9983 |